Learn More
SHOWA™ Green Nitrile Chemical Resistant Gloves, Model 731
Código de producto. 17897321
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17897321 11 12 pares
17857321 7 12 pares
17867321 8 12 pares
17877321 9 12 pares
17887321 10 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 17897321 Proveedor SHOWA™ N.º de proveedor 73111XXL
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Chemical-resistant gloves, like the SHOWA 731, are ideal for working with harmful substances such as acids and solvents.
  • Increased dexterity
  • Biodegradable
  • Water-resistant
  • Flexible
  • Acid-resistant
  • Reusable Eco Best Technology™ (EBT)
  • 100% Nitrile
  • Unsupported
  • Flocked
  • Created with premium-grade compounds
  • Strong chemical resistance
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 0
Chlorinated No
Color Verde
Finger Thickness (English) 15 mil
Finger Thickness (Metric) 0.38 mm
Latex Free Sí
Material Biodegradable Nitrile
Palm Thickness (English) 15 mil
Palm Thickness (Metric) 0.38 mm
Tamaño 11
Grosor (imperial) 15 mil
Grosor (métrico) 0.38 mm
EN 421 No
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKLOPT
EN ISO 374 - 5 Solo hongos, bacterias
Estilo de puño de los guantes Recto
Revestimiento Lined