Learn More
SHOWA™ Green Nitrile Chemical Resistant Gloves, Model 731
Código de producto. 17857321
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17857321 7 12 pares
17867321 8 12 pares
17877321 9 12 pares
17887321 10 12 pares
17897321 11 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 17857321 Proveedor SHOWA™ N.º de proveedor 73107S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.25€
    28.95€ / 12 pares
    Ahorro 6.30€
    17% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Chemical-resistant gloves, like the SHOWA 731, are ideal for working with harmful substances such as acids and solvents.
  • Increased dexterity
  • Biodegradable
  • Water-resistant
  • Flexible
  • Acid-resistant
  • Reusable Eco Best Technology™ (EBT)
  • 100% Nitrile
  • Unsupported
  • Flocked
  • Created with premium-grade compounds
  • Strong chemical resistance
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 0
Chlorinated No
Color Verde
Finger Thickness (English) 15 mil
Finger Thickness (Metric) 0.38 mm
Latex Free Sí
Material Biodegradable Nitrile
Palm Thickness (English) 15 mil
Palm Thickness (Metric) 0.39 mm
Tamaño 7
Grosor (imperial) 15 mil
Grosor (métrico) 0.38 mm
EN 421 No
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKLOPT
EN ISO 374 - 5 Solo hongos, bacterias
Estilo de puño de los guantes Recto
Revestimiento Lined