Learn More
Socorex™ Tubo capilar verde
Código de producto. 10472701
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 10 a 50 μl
Tamaño de la unidad:
200 PCS
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10472701 De 10 a 50 μl 200 PCS
1 options
Código de producto. 10472701 Proveedor Socorex™ N.º de proveedor 341.050
Especificaciones
Volumen (métrico) De 10 a 50 μl
Color Verde
Cantidad 200/paq.
Tipo de producto Tubo capilar
Para utilizar con (equipo) Acura Pipeta de desplazamiento positivo 846
Material Vidrio