missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GRB2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB6275), Invitrogen™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 30089354
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30089354 100 μL 100 microlitros
30089070 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30089354 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA553952

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

GRB 2 protein contains one SH2 domain flanked on both sides by an SH3 domain. In response to EGF, GRB 2 binds, through its SH3 domains, to the guanine nucleotide exchange factor, Sos. The GRB 2-Sos complex then binds the EGF receptor. These interactions play a critical role in the activation of the p21 ras signaling pathway.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GRB2
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 23GB6275
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica GRB2
N.º de referencia del gen P62993, P62994, Q60631
Alias de gen AA408164; abundant SRC homology; adapter protein GRB2; Adapter protein GRB2-A; ASH; ASH protein; EGFRBP-GRB2; epidermal growth factor receptor-binding protein GRB2; grb2; grb2.L; grb2-a; grb2-b; Grb3-3; growth factor receptor bound protein 2; growth factor receptor bound protein 2 L homeolog; growth factor receptor-bound protein 2; Growth factor receptor-bound protein 2-A; growth factor receptor-bound protein 3; HT027; hypothetical protein LOC535298; MST084; MSTP084; NCKAP2; OTTHUMP00000166097; OTTHUMP00000166098; protein Ash; SH2/SH3 adapter GRB2; SH2/SH3 adapter GRB2-A; SH2/SH3 adaptor Grb2; XELAEV_18044055mg
Símbolos de los genes GRB2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human GRB2 (180-217AA).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 14784, 2885, 81504
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.