Especificaciones
| Color | De blanco a casi blanco |
| Descripción | Grazoprevir |
| CAS | 1350514-68-9 |
| Fórmula molecular | C38 H50 N6 O9 S |
| Condiciones de envío | No hay requisitos especiales |
| Línea de productos | Thermo Scientific |
| Cantidad | 100 mg |