Learn More
Grazoprevir potassium salt, MedChemExpress
Descripción
Grazoprevir potassium salt (MK-5172 potassium salt) is a selective inhibitor of Hepatitis C virus NS3/4a protease with broad activity across genotypes and resistant variants, with Kis of 0.01 nM (gt1b), 0.01 nM (gt1a), 0.08 nM (gt2a), 0.15 nM (gt2b), 0.90 nM (gt3a), respectively. Grazoprevir potassium salt inhibits SARS-CoV-2 3CLpro activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Grazoprevir potassium salt |
| CAS | 1206524-86-8 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C38H49KN6O9S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | MK-5172 potassium salt |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (124.23 mM) |
| SMILES | COC1=CC2=C(N=C(CCCCC[C@@H]3C[C@H]3OC4=O)C(O[C@H]5CN(C([C@H](C(C)(C)C)N4)=O)[C@H](C(N[C@@]([C@@H]6C=C)(C6)C([N-]S(C7CC7)(=O)=O)=O)=O)C5)=N2)C=C1.[K+] |
| Peso molecular (g/mol) | 804.99 |
| Mostrar más |