Learn More
Grazoprevir, MedChemExpress
Descripción
Grazoprevir (MK-5172) is a selective inhibitor of Hepatitis C virus NS3/4a protease with broad activity across genotypes and resistant variants, with Kis of 0.01 nM (gt1b), 0.01 nM (gt1a), 0.08 nM (gt2a), 0.15 nM (gt2b), 0.90 nM (gt3a), respectively. Grazoprevir inhibits SARS-CoV-2 3CLpro activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Grazoprevir |
| CAS | 1350514-68-9 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C38H50N6O9S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | MK-5172 |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (65.20 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | COC1=CC2=C(N=C(CCCCC[C@@H]3C[C@H]3OC4=O)C(O[C@H]5CN(C([C@H](C(C)(C)C)N4)=O)[C@H](C(N[C@@]([C@@H]6C=C)(C6)C(NS(C7CC7)(=O)=O)=O)=O)C5)=N2)C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 766.9 |
| Mostrar más |