Learn More
Grazoprevir hydrate, MedChemExpress
Descripción
Grazoprevir hydrate (MK-5172 hydrate) is a selective inhibitor of Hepatitis C virus NS3/4a protease with broad activity across genotypes and resistant variants, with Kis of 0.01 nM (gt1b), 0.01 nM (gt1a), 0.08 nM (gt2a), 0.15 nM (gt2b), 0.90 nM (gt3a), respectively. Grazoprevir hydrate inhibits SARS-CoV-2 3CLpro activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Grazoprevir hydrate |
| CAS | 1350462-55-3 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C38H52N6O10S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | MK-5172 hydrate |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (63.70 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | COC1=CC2=C(N=C(CCCCC[C@@H]3C[C@H]3OC4=O)C(O[C@H]5CN(C([C@H](C(C)(C)C)N4)=O)[C@H](C(N[C@@]([C@@H]6C=C)(C6)C(NS(C7CC7)(=O)=O)=O)=O)C5)=N2)C=C1.O |
| Peso molecular (g/mol) | 784.92 |
| Mostrar más |