Learn More
Deutsch Neumann™ Tapones de caucho natural de color gris
Código de producto. 10028600
Cambiar vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3,5mm
5mm
8mm
10,5mm
12,8mm
14mm
17mm
18mm
21mm
23mm
26mm
29mm
31mm
36mm
41mm
47mm
50,5mm
56mm
60mm
64,5mm
71mm
94mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diameter (Metric) Bottom Tamaño de la unidad
10028600 26mm 1 PCS
10652801 10,5mm 1 PCS
10201641 12,8mm cada uno
10324101 14mm cada uno
10078560 17mm cada uno
10579281 18mm 1 PCS
10169890 21mm cada uno
10445421 23mm 1 PCS
10129990 29mm 1 PCS
10222021 3,5mm cada uno
10190031 36mm 1 PCS
10682801 41mm 1 PCS
10261971 47mm 1 PCS
10560052 31mm cada uno
10577941 50,5mm cada uno
10140511 64,5mm cada uno
10578131 56mm cada uno
10038540 5mm 1 PCS
10405251 8mm 1 PCS
10598891 71mm cada uno
10088370 60mm cada uno
10425811 94mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Código de producto. 10028600 Proveedor Deutsch Neumann™ N.º de proveedor 1010126
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Aportan un cierre seguro de los aparatos de laboratorio. Los tapones de caucho natural de color gris Deutsch Neumann™ son aptos para el uso general.
  • Conforme a DIN 12 871
  • Durómetro 40 Shore A
  • Disponibles en una amplia gama de tamaños
Especificaciones
Altura (métrico) 30 mm
Cantidad 1 unidad
Color Gris
Diameter (Metric) Bottom 26mm
Diámetro del área superior (métrico) 32mm
Material Caucho natural
Tipo de producto Tapón cónico