Learn More
Deutsch Neumann™ Espaciadores de caucho gris para filtrado (GUKO)
Código de producto. 10119760
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro inferior (métrico):
53 mm
78 mm
89 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro inferior (métrico) Tamaño de la unidad
10119760 89 mm cada uno
10068010 53 mm cada uno
10420621 78 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10119760 Proveedor Deutsch Neumann™ N.º de proveedor 2010181
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Excelente para el uso general en laboratorio. Los separadores de caucho gris Deutsch Neumann™ para filtración (GUKO) se han fabricado a partir de caucho natural.
  • Durómetro 40 Shore A
  • Excelente flexibilidad en frío
  • Alta resistencia a la tracción y resistencia
Especificaciones
Color Gris
Material Caucho natural
Cantidad 1 unidad
Tipo Separadores
Altura (métrico) 40 mm
Diámetro inferior (métrico) 89 mm
Diámetro del área superior (métrico) 66 mm