Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de butilo grises
Código de producto. 15358306 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Gris
Código de producto. Color
15358306 Gris
1 options
Código de producto. 15358306 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor C402030GB
En stock
Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de contaminación. Estos Thermo Scientific™ Los tapones de butilo grises ofrecen cantidades combinadas de viales con espacio de cabeza de 20 mm.
  • Tabique económico
  • Para utilizar con aplicaciones de baja °temperatura (125 C) o baja presión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Gris
Diámetro exterior (imperial) 20 mm
Material Butilo
Grosor (métrico) 4 mm