Learn More
Wheaton™ Tapones rectos ultrapuros
Código de producto. 11742068 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
13 mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
11742068 13 mm 1000 PCS
11732068 20 mm 1000 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11742068 Proveedor Wheaton™ N.º de proveedor 700014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.70€
    66.26€ / paquete de 1000
    Ahorro 6.44€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Proporciona una pureza química extremadamente alta y baja permeabilidad a los gases. Los tapones rectos ultrapuros Wheaton™ se han fabricado con una formulación de bromutilo ultrapura.
  • Esterilizables en autoclave
  • Bajo nivel de sustancias extraíbles
  • Sin látex, nitrosaminas ni 2-MCBT (2-mercaptobenzotiazol)
  • Compatibles con aplicaciones, como agua para inyectables (WFI), donde los extraíbles de caucho pueden
Especificaciones
Descripción Acabado suave
Diámetro (métrico) 13 mm
Para utilizar con (aplicación) Se ajusta a cuellos de 13 mm, para uso farmacéutico
Cantidad 1000/paq.
Color Gris
Material Caucho butílico
Tipo de producto Tapón (2 agujeros)