Learn More
Graveolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Graveoline |
| CAS | 485-61-0 |
| Fórmula molecular | C17H13NO3 |
| Cantidad | 120 mg |
| Sinónimo | 2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-methyl-4(1H)-quinolinone, Graveolin, Graveoline, NSC 603064, Rutamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H13NO3/c1-18-13-5-3-2-4-12(13)15(19)9-14(18)11-6-7-16-17(8-11)21-10-20-16/h2-9H,10H2,1H3 |
| SMILES | CN1C(=CC(=O)c2ccccc12)c3ccc4OCOc4c3 |
| Nombre IUPAC | 2-(1,3-benzodioxol-5-il)-1-metilquinolin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 279.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 279.0895 |