Learn More
Grapiprant, MedChemExpress
Código de producto. 16499717
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16499717 5 mg 5 miligramos
16497188 10 mg 10 miligramos
16453546 25 mg 25 miligramos
16413217 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16499717
Marca: Medchem Express HY16781
MedChemExpress Grapiprant (CJ-023423) is a selective EP4 receptor antagonist whose physiological ligand is prostaglandin E2 (PGE2). Grapiprant displaces [3H]-PGE2 (1 nM) binding to dog recombinant EP4 receptor with IC50 value of 35 nM and Ki value of 24 nM. Grapiprant has the potential for osteoarthritic pain and inflammation treatment[3] .
Grapiprant (CJ-023423) is a selective EP4 receptor antagonist whose physiological ligand is prostaglandin E2 (PGE2). Grapiprant displaces [3H]-PGE2 (1 nM) binding to dog recombinant EP4 receptor with IC50 value of 35 nM and Ki value of 24 nM. Grapiprant has the potential for osteoarthritic pain and inflammation treatment[3] .
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Grapiprant
CAS 415903-37-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H29N5O3S
Cantidad 5 mg
Sinónimo CJ-023423 RQ-00000007 AAT-007
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (101.71 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(NC(NCCC2=CC=C(N3C(CC)=NC4=C3C=C(C)N=C4C)C=C2)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 491.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 491.61
Porcentaje de pureza 99.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism