Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Empalmes de grafito/Vespel™ para Shimadzu
Código de producto. 10592203
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,32 mm
Entre 0,10 y 0,25 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
10592203 0,32 mm paquete de 10
10454302 Entre 0,10 y 0,25 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10592203 Proveedor Trajan Scientific and Medical™ N.º de proveedor 0726562
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Proporcionan un sistema de conexiones sin fugas. Los empalmes de grafito/Vespel™ para Shimadzu Trajan Scientific and Medical proporcionan un conjunto de conexiones consiguen mejorar los sistemas de cromatografía para GC.
  • Compuesto de grafito y Vespel
  • Material duro, robusto mecánicamente, larga vida útil
  • Forma una fuerte sujeción con la columna capilar
Especificaciones
Tipo Empalmes de grafito/Vespel para columnas con DI de 0,32 mm para MS Shimadzu
Para utilizar con (equipo) QP5000-II y QP5050
Material 15 % grafito/85 % vespel
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm