Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Empalmes de grafito/Vespel™ para Shimadzu
Código de producto. 10454302
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,32 mm
Entre 0,10 y 0,25 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
10454302 Entre 0,10 y 0,25 mm paquete de 10
10592203 0,32 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10454302 Proveedor Trajan Scientific and Medical™ N.º de proveedor 0726561
Ahorre hasta un 60 % en productos esenciales para las análisis por contrato
Usar código promocional 28025
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Proporcionan un sistema de conexiones sin fugas. Los empalmes de grafito/Vespel™ para Shimadzu Trajan Scientific and Medical proporcionan un conjunto de conexiones consiguen mejorar los sistemas de cromatografía para GC.
  • Compuesto de grafito y Vespel
  • Material duro, robusto mecánicamente, larga vida útil
  • Forma una fuerte sujeción con la columna capilar
Specifications
Tipo Empalmes de grafito/Vespel para columnas con DI de 0,1 a 0,25 mm para MS Shimadzu
Para utilizar con (equipo) QP5000-II y QP5050
Material 15 % grafito/85 % vespel
Diámetro interior (métrico) Entre 0,10 y 0,25 mm