Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Anillo de sellado de grafito para revestimiento de PerkinElmer
Código de producto. 15208883
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para el uso con tubos con diámetro exterior de 4 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15208883 Para el uso con tubos con diámetro exterior de 4 mm paquete de 10
1 options
Código de producto. 15208883 Proveedor Trajan Scientific and Medical™ N.º de proveedor 0726522
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Compuesto de grafito y utilizado como anillo de sellado para PerkinElmer GC.
  • Adecuado para PerkinElmer GC
  • Temperatura estable hasta 450 °C
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Para el uso con tubos con diámetro exterior de 4 mm
Material Grafito
Cantidad 10/paq.
Tipo de producto Anillo de sellado de grafito para PerkinElmer