Learn More
Varilla de grafito, revestimiento pirolítico, 2 mm (0,08 in) de diámetro x 152 mm (6 in) de longitud, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15446545
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
5 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15446545 5 Pc. paquete de 5
15436545 1 Pc. cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15446545 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043670.KJ
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Graphite rod, is suitable for making: Anodes, Electrodes, Heating elements, Crucibles, Molds & Ingots, Hot press dies, Gas nozzles, Lubrication sticks, Bushings & bearings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Graphite rod
Nombre de nota Pyrolytic coated, 2mm (0.08 in.) dia. x 152mm (6 in.) long
Número MDL MFCD00144065
Cantidad 5 Pc.
Información de solubilidad It is insoluble in water.
Forma física Varilla,  ≈0,8 g/pc