Learn More
Varilla de grafito, 6,3 mm de diámetro x 61 cm de longitud, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Graphite rod |
| Nombre de nota | 6.3mm (0.25 in.) dia. x 61cm (24 in.) long |
| Cantidad | 20 Pc. |
| Peso | ≈40g/pc |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Número MDL | MFCD00144065 |
| Porcentaje de pureza | 99% |