Learn More
Varilla de grafito, 6,15 mm (0,242 in) de diámetro x 152 mm (6 in) de longitud, 99,9995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Graphite rod |
| Envase | Tubo |
| Número MDL | MFCD00144065 |
| Cantidad | 50 Pc. |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Porcentaje de pureza | 99.9995% |