Learn More
Varilla de grafito, 5,0 mm (0,20 in) de diámetro, 99,997 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | Graphite rod |
| Nombre de nota | 5.0mm (0.20 in.) dia. |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Número MDL | MFCD00144065 |
| Cantidad | 300 mm |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Porcentaje de pureza | 99.997% |
| Grado | UF-4S |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.