Learn More
Varilla de grafito, 3,8 cm de diámetro x 61 cm de largo, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15406555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
5 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15406555 1 Pc. cada uno
15416555 5 Pc. paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15406555 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043800.KG
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Graphite rod
Nombre de nota 3.8cm (1.5 in.) dia. x 61cm (24 in.) long
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número MDL MFCD00144065
Cantidad 1 Pc.
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Varilla,  ≈1,3 kg/ud.