Learn More
Varilla de grafito, 2,54 cm de diámetro x 61 cm de longitud, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15415925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
5 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15415925 5 Pc. paquete de 5
15405925 1 Pc. cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15415925 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010133.KJ
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Graphite rod
Nombre de nota 2.54cm (1.0 in.) dia. x 61cm (24 in.) long
Cantidad 5 Pc.
Peso ≈590g/pc
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número MDL MFCD00144065
Porcentaje de pureza 99%