Learn More
Varilla de grafito, 13 cm (5,125 pulg) de diámetro x 30,5 cm (12 pulg) de largo,  99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15426545
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15426545 1 Pc. cada uno
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15426545 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043649.KF
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Graphite rod
Nombre de nota 13cm (5.125 in.) dia. x 30.5cm (12 in.) long
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número MDL MFCD00144065
Cantidad 1 Pc.
Porcentaje de pureza 99.998%
Forma física Varilla, ≈ 7 kg/pc
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.