Learn More
Polvo de grafito, natural, grado universal, –200 malla, 99,9995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11375087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
28 g
113 g
227 g
454 g
Tamaño de la unidad:
113 g
227 g
28 g
454 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11375087 28 g 28 g
11385087 113 g 113 g
11355087 227 g 227 g
11365087 454 g 454 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11375087 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040799.TA
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Used in aircraft manufacturing industries, defense material, automotive industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7782-42-5
Fórmula molecular C
Peso molecular (g/mol) 12.01
Número MDL MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
Clave InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Nombre IUPAC carbón
SMILES [C]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Graphite powder
Nombre de nota Natural
Color Negro
Tamaño de malla −200 Mesh
Notas de grado de pureza UCP-1-U grade, ultra 'F' purity
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 28 g
Número UN UN1325
Información de solubilidad Insoluble.
Porcentaje de pureza 99.9995%
Grado Universal
Forma física Polvo, grado UC-1-U, pureza ultra “F”