Learn More
Placa de grafito, pirolítica, 1,27 x 9,98 x 9,98 mm (0,05 x 0,393 x 0,393 in), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15466315
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
5 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15466315 1 Pc. cada uno
15476315 5 Pc. paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15466315 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040156.KF
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Placa sólida para calibración SEM
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Graphite plate, pyrolytic
Nombre de nota 1.27x9.98x9.98mm (0.05x0.393x.393 in.)
Número MDL MFCD00144065
Cantidad 1 Pc.
Información de solubilidad Insoluble in water.