Learn More
Placa de grafito, 1,27cm (0,5 pulg) de grosor, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11361188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
12.5 x 25 cm
25 x 50 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11361188 25 x 50 cm cada uno
11351188 12.5 x 25 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11361188 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010132.RJ
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Graphite plate
Nombre de nota 1.27cm (0.5 in.) thick
Número MDL MFCD00144065
Cantidad 25 x 50 cm