Learn More
Trajan™ Juntas tóricas de grafito para revestimiento GC
Descripción
- Anillos de sellado de grafito
- Temperatura estable hasta 450 °C
- Se suministran en paquetes de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Junta de estanqueidad |
| Para utilizar con (aplicación) | Para su uso con revestimientos |
| Temperatura máx. (métrico) | 450 °C |
| Para utilizar con (equipo) | Revestimiento recto (cuarzo) sin divisiones con DI de 2,0 mm Agilent Technologies |
| Material | Grafito |
| Cantidad | 10/paq. |