Learn More
Tapa de crisol de grafito de fusión
Código de producto. 15473875
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
2,54cm
3,2cm
Cantidad:
15/paq.
Descripción:
Para solución madre n. º14747
Para solución madre n. º40794
Tamaño de la unidad:
paquete de 15
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Cantidad Descripción Tamaño de la unidad
15473875 2,54cm 15/paq. Para solución madre n. º40794 paquete de 15
15413895 3,2cm 15/paq. Para solución madre n. º14747 paquete de 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15473875 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042315.UA
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Graphite is used for casting and polishing purposes, moulding & Carbon addition in steel industries. It is also used for smooth casting iron, copper base alloys and aluminum base alloy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Para solución madre n. º40794
Material Grafito
Cantidad 15/paq.
Diámetro exterior (métrico) 2,54cm
Product Type Tapa de crisol de grafito de fusión