Learn More
Lámina de grafito, 1 mm de grosor, 97 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396189
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30 x 30 cm
30 x 100 cm
30 x 500 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11396189 30 x 500 cm cada uno
11314738 30 x 30 cm cada uno
11386189 30 x 100 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11396189 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043083.RX
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00144065
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Graphite foil
Nombre de nota 1mm (0.04 in.) thick
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 30 x 500 cm
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Papel de aluminio