Learn More
Escamas de grafito, mediana 7-10 micras, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Graphite flake |
| Olor | Odorless |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Cantidad | 1 kg |
| Número UN | UN1325 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
| Forma física | Escamas |