Learn More
Adhesivo conductor de grafito, base acuosa, líquido negro, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Graphite conductive adhesive |
| Nombre de nota | Aqueous based |
| Color | Negro |
| Densidad | 1.16g/cm3 at 20°C |
| Punto de ignición | 455°C (851°F) |
| Olor | Sweet |
| Número MDL | MFCD01866817 |
| Cantidad | 30 g |
| Presión de vapor | 23 hPa at 20°C |