Learn More
Adhesivo conductor de grafito, a base de alcohol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15401817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30 g
Tamaño de la unidad:
30 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15401817 30 g 30 g
1 options
Código de producto. 15401817 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042465.15
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Resistencia de la hoja: 1,2 kohm/pulg 2 a 0,001 pulg de grosor
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre de nota alcohol based
Densidad 0.9
Punto de ebullición 82°C
Temperatura de inflamación 11°C(52°F)
Punto de ignición 270°C (518°F)
Número MDL MFCD01866817
Cantidad 30 g
Presión de vapor 48hPa (36mm Hg) at 20°C