Learn More
Graphite, colloidal, lubricant, aerosol spray, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15441727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 oz.
Tamaño de la unidad:
10 onzas
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15441727 10 oz. 10 onzas
1 options
Código de producto. 15441727 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041775.1X
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Dry film lubricant
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Graphite
CAS 7782-42-5
Fórmula molecular C
Número MDL MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
Cantidad 10 oz.
Sinónimo graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
Clave InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [C]
Nombre IUPAC carbón
Peso molecular (g/mol) 12.01
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594