Specifications
| Nombre del producto químico o material | Graphene |
| Nombre de nota | Single Layer |
| CAS | 1034343-98-0 |
| Punto de fusión | de 3650,0 °C |
| Color | Negro |
| Fórmula molecular | Cx |
| Número MDL | MFCD00144065 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | methyl hydride, marsh gas, biogas, fire damp, r 50 refrigerant, methan, metano, hsdb 167, in gaseus state, tetrahydridocarbon |
| Información de solubilidad | Insoluble in water |
| Show More |