Learn More
Grafeno, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15575886 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15575886 50g 50 g
1 options
Código de producto. 15575886 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 453160500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Graphene
CAS 1034343-98-0
Punto de fusión de 3650,0 °C
Fórmula molecular Cx
Número MDL MFCD00144065
Cantidad 50g
Sinónimo methyl hydride, marsh gas, biogas, fire damp, r 50 refrigerant, methan, metano, hsdb 167, in gaseus state, tetrahydridocarbon
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Clave InChI VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C
Nombre IUPAC metano
Peso molecular (g/mol) 16.04
PubChem CID 297
ChEBI CHEBI:16183
Formula Weight (peso de la fórmula) 12.01