Descripción
Host Species: Mouse
Clone: GZB01
Isotype: IgG2a
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: N-terminal
Immunogen: Recombinant protein encoding the N-terminus of the mature granzyme B
Molecular Weight: 32 kDa
Positive Control: Hodgkin's lymphoma, Tonsil
Cellular Localization: Granular cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin only)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Granzyme B Ab-1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | GZB01 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant protein encoding the N-terminus of the mature granzyme B |
| Método de purificación | Hodgkin's lymphoma |
| Cantidad | 100 μL |
| Estado normativo | IVD |
| Mostrar más |