Learn More
asecos™ Granulado Universal de Grano Ultra Fino
Código de producto. 17866566 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
10 kg
30 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 3
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
17866566 10 kg cada uno
17896366 30 kg paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17866566 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 14394
El granulado universal de grano ultrafino es ideal para fijar aceites, álcalis, lípidos, combustibles, lacas, etc.
  • Tamaño de grano de 0,3-0,7 mm
  • Bolsa de 10 kg que contiene hasta 11 l de gasóleo de calefacción
  • Penetra en los recovecos y grietas más finos.
  • Ideal para aplicaciones donde se requiere poco desperdicio y una potencia de succión muy alta.
  • Disponible en uno o tres sacos de 10 kg.
Especificaciones
Material Partículas sueltas
Tipo Gránulos absorbentes
Peso (imperial) 22.05 lb.
Peso (métrico) 10 kg