Learn More
asecos™ Granulado universal de grano fino
Código de producto. 17886526 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso (métrico):
20 kg
60 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 3
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso (métrico) Tamaño de la unidad
17886526 20 kg cada uno
17826376 60 kg paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17886526 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 9906
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El granulado universal de grano fino es ideal para fijar aceites, álcalis, lípidos, combustibles, lacas, etc.
  • Tamaño de grano de 0,5-1 mm
  • Bolsa de 20 kg que contiene hasta 18 L de aceite de calefacción
  • Penetra en pequeñas depresiones y grietas.
  • Más adecuado para un gran contacto con la superficie y una rápida absorción (por ejemplo, superficies de tráfico).
  • Óptima resistencia al deslizamiento incluso cuando está completamente saturado
  • Disponible en uno o tres sacos de 20 kg.
Especificaciones
Material Partículas sueltas
Tipo Gránulos absorbentes
Peso (imperial) 44.09 lb.
Peso (métrico) 20 kg