Descripción
- Tamaño de grano de 1-3 mm
- Bolsa de 20 kg que contiene hasta 16 L de aceite de calefacción
- Adecuado para superficies sólidas.
- Óptima resistencia al deslizamiento incluso cuando está completamente saturado
- Para interior y exterior
- Disponible en uno o tres sacos de 20 kg.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Partículas sueltas |
| Tipo | Gránulos absorbentes |
| Peso (imperial) | 132.28 lb. |
| Peso (métrico) | 60 kg |