Learn More
Grant Instruments™ Baño de circulación de calentamiento digital Optima Grant avanzado
Descripción
Se adapta a la mayoría de las aplicaciones para un control preciso de la temperatura. El baño de circulación de calentamiento digital Optima avanzado de Grant Instruments™ es de gama media versátil con especificación completa.
- La serie de baños de circulación de calentamiento controlados digitalmente proporciona un rendimiento excepcional para aplicaciones rutinarias y sofisticadas que requieren un control preciso de la temperatura de hasta un máximo de 150 ºC
- Combina el potente y versátil baño de circulación de calentamiento digital Grant Optima™ TX150 con tres depósitos económicos de plástico (P) o cinco depósitos de acero inoxidable (ST) con diferentes capacidades.
- Incorpora Intelligent Control Optimization™ (ICO) para el control de temperatura inteligente adaptativo PID.
- Incluye una potente bomba integral, lo que hace que los sistemas TX150 sean adecuados tanto para la inmersión de muestras como para el flujo de fluido controlado por temperatura de circulación a dispositivos externos
Especificaciones
Especificaciones
| Caudal | 18/ l/min |
| Intervalo de temperatura | Temperatura ambiente de +5 °C a 150 °C |
| Circulación externa | Sí |
| Presión máxima | 310 mbar |
| Tensión | 120/230 V |