Learn More
Grant Instruments™ Densitómetro Grant Bio™
Código de producto. p-8328237
Change view
Click to view available options
temp:
0,3 a 15,0 unidades McFarland
De 0,00 a 15,00 unidades McFarland
Tipo de pantalla:
LCD
LED
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. temp Tipo de pantalla unitSize
11441078 0,3 a 15,0 unidades McFarland LED cada uno
15211166 De 0,00 a 15,00 unidades McFarland LCD cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11441078 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor DEN1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mide la turbidez de suspensiones celulares en una gran variedad de aplicaciones de ciencias de la vida. Grant Instruments™ El densitómetro está diseñado y calibrado de fábrica para medir la turbidez en el rango de 0,5 a 4,0 unidades McFarland (DEN-1) de 0,0 a > 7,5 unidades McFarland (DEN-1B) con una pequeña desviación estándar.
  • Rango de medición: 0,30 a 15,0 unidades McFarland (DEN-1), 0,0 a 6,0 unidades McFarland (DEN-1B)
  • Tiempo de medición: 1 segundo
  • Precisión: ±3%
  • Las lecturas, mostradas de manera cómoda en unidades McFarland, son claramente visibles en la pantalla LED brillante
  • Calibrado de fábrica: mantiene la calibración sin suministro eléctrico
  • Permite la calibración del usuario con estándares comerciales o suspensiones celulares preparadas en el laboratorio
  • Diseñado para tubos con un diámetro exterior de 18 mm
  • También se pueden adaptar a tubos de 16 mm mediante el adaptador de tubos opcional D-16
  • Diseño extremadamente compacto con tamaño pequeño y perfil bajo que encaja perfectamente en el espacio de trabajo más pequeño
  • DEN-1b: alimentado por tres pilas AAA o mediante suministro eléctrico externo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Fuente de luz LED
Tipo de pantalla LED
Tamaño de muestra ≥ 2
Precisión ± 3%
temp 0,3 a 15,0 unidades McFarland
Turbidez De 0,3 a 15,0 (unidades McFarland)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 115 x 165 x 75 mm
Anchura (métrico) 165 mm
Altura (métrico) 75 mm
Requisitos eléctricos Entrada CA 120/230 V 50/60 Hz Salida CC 12 V
Tensión 12 V
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 4 °C a 40 °C
Peso (métrico) 0,7 kg
Garantía 2 años