Learn More
N-óxido de granisetrón, LoGiCal
Código de producto. 30461039
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461039 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461039 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0398.11
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Granisetron N-Oxide
CAS 160177-68-4
Nombres de analitos o componentes Granisetron N-Oxide
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C18 H24 N4 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Granisetron N-Oxide, 1H-Indazole-3-carboxamide, 1-methyl-N-(9-methyl-9-oxido-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl)-, endo- (9CI), 1H-Indazole-3-carboxamide, 1-methyl-N-(9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl)-, N-oxide, endo-
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24N4O2/c1-21-16-9-4-3-8-15(16)17(20-21)18(23)19-12-10-13-6-5-7-14(11-12)22(13,2)24/h3-4,8-9,12-14H,5-7,10-11H2,1-2H3,(H,19,23)/t12-,13+,14-,22?
Tipo de solución Neat
SMILES Cn1nc(C(=O)N[C@H]2C[C@H]3CCC[C@@H](C2)[N+]3(C)[O-])c4ccccc14
Nombre IUPAC 1-metil-N-[(1R,5S)-9-metil-9-óxido-9-azoniabiciclo[3.3.1]nonan-3-il]indazol-3-carboxamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 328.41
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.1899 g/mol