Learn More
Cloruro de granisetrón, TRC
Código de producto. 30240881
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30240881 10 mg 10 miligramos
30240796 100 mg 100 miligramos
30240746 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240881 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG78000010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107007-99-8
Fórmula molecular C18 H24 N4 O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 348.87
Sinónimo Granisetron Hydrochloride, 1H-Indazole-3-carboxamide, 1-methyl-N-[(3-endo)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-, hydrochloride (1:1), 1H-Indazole-3-carboxamide, 1-methyl-N-(9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl)-, monohydrochloride, endo-, 1H-Indazole-3-carboxamide, 1-methyl-N-[(3-endo)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-, monohydrochloride (9CI), 9-Azabicyclo[3.3.1]nonane, 1H-indazole-3-carboxamide deriv., BRL 43694A, Granisetron hydrochloride, Kytril
Nombre IUPAC 1-metil-N-[(1S,5R)-9-metil-9-azabiciclo[3.3.1]nonan-3-il]indazol-3-carboxamida; Cloruro
SMILES Cl.CN1[C@@H]2CCC[C@H]1C[C@H](C2)NC(=O)c3nn(C)c4ccccc34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Granisetron Hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24N4O.ClH/c1-21-13-6-5-7-14(21)11-12(10-13)19-18(23)17-15-8-3-4-9-16(15)22(2)20-17;/h3-4,8-9,12-14H,5-7,10-11H2,1-2H3,(H,19,23);1H/t12-,13+,14-;
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.1717