Learn More
Tocris Bioscience™ Granisetron hydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18702514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18702514 10 mg 10 miligramos
18752794 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18702514 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2903/10
5-HT3 antagonist
5-HT3 receptor antagonist that possesses potent antiemetic activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107007-99-8
Fórmula molecular C18H25ClN4O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Granisetron hydrochloride
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.87
Pureza >99%
Peso molecular 348.875