Learn More
Clorhidrato de granisetrón, Mikromol™
Código de producto. 30049401
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30049401 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30049401 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0398.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de granisetrón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Granisetron Hydrochloride
CAS 107007-99-8
Nombres de analitos o componentes Granisetron Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C18 H24 N4 O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Granisetron Hydrochloride, 1H-Indazole-3-carboxamide, 1-methyl-N-[(3-endo)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-, hydrochloride (1:1), 1H-Indazole-3-carboxamide, 1-methyl-N-(9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl)-, monohydrochloride, endo-, 1H-Indazole-3-carboxamide, 1-methyl-N-[(3-endo)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-, monohydrochloride (9CI), 9-Azabicyclo[3.3.1]nonane, 1H-indazole-3-carboxamide deriv., BRL 43694A, Granisetron hydrochloride, Kytril
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24N4O.ClH/c1-21-13-6-5-7-14(21)11-12(10-13)19-18(23)17-15-8-3-4-9-16(15)22(2)20-17;/h3-4,8-9,12-14H,5-7,10-11H2,1-2H3,(H,19,23);1H/t12-,13+,14-;
SMILES Cl.CN1[C@@H]2CCC[C@H]1C[C@H](C2)NC(=O)c3nn(C)c4ccccc34
Nombre IUPAC 1-metil-N-[(1S,5R)-9-metil-9-azabiciclo[3.3.1]nonan-3-il]indazol-3-carboxamida;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 348.87
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 348,1717 g/mol