Learn More
Granisetron Hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16494217
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16494217 50 mg 50 miligramos
16448076 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16494217 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0071A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
MedChemExpress Granisetron (Hydrochloride) (BRL 43694A) is a serotonin 5-HT3 receptor antagonist used as an antiemetic to treat nausea and vomiting following chemotherapy.
Granisetron (Hydrochloride) (BRL 43694A) is a serotonin 5-HT3 receptor antagonist used as an antiemetic to treat nausea and vomiting following chemotherapy.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Granisetron Hydrochloride
CAS 107007-99-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H25ClN4O
Cantidad 50 mg
Sinónimo BRL 43694A
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (286.64 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 7.69 mg/mL (22.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1N=C(C(N[C@H]2C[C@H](N3C)CCC[C@H]3C2)=O)C4=CC=CC=C41.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 348.87
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.87
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation