Learn More
Clorhidrato de granisetrón, LoGiCal
Código de producto. 30459282
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30459282 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459282 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0398.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Granisetron Hydrochloride
CAS 107007-99-8
Nombres de analitos o componentes Granisetron Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C18 H24 N4 O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Granisetron Hydrochloride, 1H-Indazole-3-carboxamide, 1-methyl-N-[(3-endo)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-, hydrochloride (1:1), 1H-Indazole-3-carboxamide, 1-methyl-N-(9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl)-, monohydrochloride, endo-, 1H-Indazole-3-carboxamide, 1-methyl-N-[(3-endo)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-, monohydrochloride (9CI), 9-Azabicyclo[3.3.1]nonane, 1H-indazole-3-carboxamide deriv., BRL 43694A, Granisetron hydrochloride, Kytril
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24N4O.ClH/c1-21-13-6-5-7-14(21)11-12(10-13)19-18(23)17-15-8-3-4-9-16(15)22(2)20-17;/h3-4,8-9,12-14H,5-7,10-11H2,1-2H3,(H,19,23);1H/t12-,13+,14-;
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.CN1[C@@H]2CCC[C@H]1C[C@H](C2)NC(=O)c3nn(C)c4ccccc34
Nombre IUPAC 1-metil-N-[(1S,5R)-9-metil-9-azabiciclo[3.3.1]nonan-3-il]indazol-3-carboxamida;clorhidrato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 348.87
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 348,1717 g/mol