Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de granisetrón, 98 %
Código de producto. 15882524 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15882524 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15882524 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 462480010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Granisetron hydrochloride
CAS 107007-99-8
Punto de fusión 284.0°C to 290.0°C
Color Transparente, sin color
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 % min. (HPLC)
Fórmula molecular C18H25ClN4O
Cantidad 1 g
Clave InChI QYZRTBKYBJRGJB-UHFFFAOYNA-N
SMILES [H+].[Cl-].CN1N=C(C(=O)NC2CC3CCCC(C2)N3C)C2=CC=CC=C12
Nombre IUPAC hydrogen 1-methyl-N-{9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-yl}-1H-indazole-3-carboxamide chloride
Peso molecular (g/mol) 348.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.87