Learn More
R&D Systems™ Granisetron hydrochloride
Código de producto. 18752794
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18752794 50 mg 50 miligramos
18702514 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18752794 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 2903/50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. 5-HT3 antagonist
5-HT3 receptor antagonist that possesses potent antiemetic activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107007-99-8
Fórmula molecular C18H25ClN4O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Granisetron hydrochloride
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.87
Pureza >99%
Peso molecular 348.875